Få mere at vide
Pyrex™ Glascylinder med polyethylenprop og aftagelig fod
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og polyethylen for styrke, stabilitet og overlegen kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenprop og aftagelig fod er en fremragende enhed til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
- Borosilikatglascylinder: hvide emaljegrader for optimal synlighed
- Sekskantet aftagelig polyethylen fod: absorberer stød, reducerer brud og giver stabilitet
- Udskiftelig: polyethylenprop
- Klasse B
- Overholder: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Reservedele: fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Tolerance | ±1 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | Klasse B |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Højde (metrisk) | 195 mm |
| Inkluderer | Detachable Foot, Polyethylene Stopper |
| Skala | Hvid emalje |
| Stopper nummer | 19/26 |
| Stopmateriale | Polyethylen |
| Vis mere |