Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Glascylinder med polyethylenprop
Description
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og polyethylen for styrke, stabilitet og overlegen kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenprop er en fremragende enhed til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
- Borosilikatglascylinder: hvide emaljegrader for optimal synlighed
- Sekskantet base: øger stabiliteten
- Udskiftelig: polyethylenprop
- Klasse B
- Overholder: ISO 4788
Specifications
Specifications
| Tolerance | ±5 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klasse | Klasse B |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Højde (metrisk) | 403 mm |
| Inkluderer | Polyethylen prop |
| Skala | Hvid emalje |
| Stopper nummer | 34/35 |
| Stopmateriale | Polyethylen |
| Show More |