Få mere at vide
Pyrex™ Glascylinder med polyethylenprop
Artikelnummer. 15517710
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 15517710
Brand: Pyrex 3211/18MP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og polyethylen for styrke, stabilitet og overlegen kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenprop er en fremragende enhed til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
  • Borosilikatglascylinder: hvide emaljegrader for optimal synlighed
  • Sekskantet base: øger stabiliteten
  • Udskiftelig: polyethylenprop
  • Klasse B
  • Overholder: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Hvid
Form Rund
Type Gradueret cylinder
Tolerance ±20 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Højde (metrisk) 545 mm
Inkluderer Polyethylen prop
Skala Hvid emalje
Stopper nummer 45/40
Stopmateriale Polyethylen
Gradueringer 20 mL