Få mere at vide
Pyrex™ Gasfordelingsrør
Artikelnummer. p-8002977
Oversigt:
Porøsitet: 0
Porøsitet: 1
Porøsitet: 2
Porøsitet: 3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15608166
Brand: Pyrex 3830/04M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disperger gas i væsker for at producere den optimale boblestørrelse. Pyrex™ gasfordelingsrør kommer i en række forskellige porøsiteter.
Disperger gas i væsker for at producere den optimale boblestørrelse. Pyrex™ gasfordelingsrør kommer i en række forskellige porøsiteter.
  • Ideel til spredning af gas i væsker
  • Borosilikatglasrør med sintret fingerbøl
  • Valg af fingerbølsporøsitet for at opnå optimal gasboblestørrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Porøsitet: 2
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Samlet længde (metrisk) 300 mm
Til brug med (applikation) Til spredning af gas i væsker
Inkluderer Sintret fingerbøl