Få mere at vide
Pyrex™ Gasfordelingsrør
Artikelnummer. 15608166
Skift visning
Oversigt:
Porøsitet: 0
Porøsitet: 1
Porøsitet: 2
Porøsitet: 3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15608166 Porøsitet: 2 Pakke med 2
12663232 Porøsitet: 1 Pakke med 2
12547866 Porøsitet: 3 Pakke med 2
10217634 Porøsitet: 0 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15608166 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3830/04M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 DKK
    500.35 DKK / Pakke med 2
    Spare 79.65 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Disperger gas i væsker for at producere den optimale boblestørrelse. Pyrex™ gasfordelingsrør kommer i en række forskellige porøsiteter.
Disperger gas i væsker for at producere den optimale boblestørrelse. Pyrex™ gasfordelingsrør kommer i en række forskellige porøsiteter.
  • Ideel til spredning af gas i væsker
  • Borosilikatglasrør med sintret fingerbøl
  • Valg af fingerbølsporøsitet for at opnå optimal gasboblestørrelse
Tekniske data
Oversigt Porøsitet: 2
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Samlet længde (metrisk) 300 mm
Til brug med (applikation) Til spredning af gas i væsker
Inkluderer Sintret fingerbøl