Få mere at vide
Pyrex™ Tragt med sintret glasskive
Artikelnummer. 11333674
Kapacitet (metrisk):
20 ml
30 ml
Porøsitet:
2
3
4
Diameter (metrisk) skive:
20 mm
30 mm
Højde (metrisk):
130 mm
144 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11333674
Brand: Pyrex 3750/03
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Tragt med sintret glasskive bruges til filtrering af opløsninger. Modstandsdygtig over for de fleste ætsende midler og eliminerer behovet for filterpapir.
Fremstillet af Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Tragt med sintret glasskive bruges til filtrering af opløsninger. Modstandsdygtig over for de fleste ætsende midler og eliminerer behovet for filterpapir
  • Sintret skive fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Til filtrering af opløsninger: - Intet krav til filterpapir - Modstandsdygtig over for de fleste ætsende reagenser inklusive ammoniak og koncentreret svovlsyre
  • Fås i et udvalg af porøsiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Diameter (metrisk) stilk 8mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 144 mm
Til brug med (applikation) Til filtrering af opløsninger
Diameter (metrisk) skive 30 mm
Inkluderer Skive af sintret glas
Længde (metrisk) stilk 82mm
Porøsitet 3
Porestørrelse 1 til 16 μm
Produkttype Filtertragt