Få mere at vide
Pyrex™ Tragt til filtreringssystem
Artikelnummer. 12754308
Skift visning
Mængde:
1EA
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12754308 1EA Hver
1 options
Artikelnummer. 12754308 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 5809/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.58 DKK
    936.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 199.32 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Til brug med Pyrex™ Borosilikatglasfiltreringssystem.
  • Tragt 300ml kapacitet
  • Fuldt autoklaverbar
  • Ideel til mikrobiologi
    Tekniske data
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Materiale Borosilikatglas
    Mængde 1EA
    Type Filtreringssystemtragt
    Volumen (metrisk) 300 mL
    Til brug med (udstyr) Filtreringssystem