Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Smal mund Heavy-Duty glas Erlenmeyer kolbe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-124500
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
4 L
6 L
Inkluderer:
Ingen prop
No Stopper
Prop
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 12580056
Brand: Corning™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af PYREX™ for holdbarhed. Erlenmeyer-stil, robust bearbejdet topfinish og smal mund.
Brug disse kolber til en række forskellige formål. PYREX™ Smal hals Heavy-Duty Erlenmeyer-kolber er designet til længere levetid og øget brugersikkerhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt Topstil: Forstærket værktøj
Diameter (engelsk) Ydre 1,61 tommer.
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas
Graduation Range 10 til 25 ml
Gradueringer 5 mL
Højde (engelsk) 2,55 tommer.
Højde (metrisk) 6.5 cm
Inkluderer Ingen prop
Hals stil Smal Mund
nr. pr. sag 48/Cs.
nr. pr. pakke 12/Pk.
Skriveflade Stor emaljemærkning
Engangs Genanvendelig
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) Udvendig 41 mm
Lukkestørrelse 0
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt