Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Smal mund Heavy-Duty glas Erlenmeyer kolbe
Artikelnummer. 12623072
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
4 L
6 L
Inkluderer:
Ingen prop
No Stopper
Prop
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer unitSize
12623072 10 mL Ingen prop Pakke med 12
12580056 25 mL Ingen prop Pakke med 12
12599995 50 mL Ingen prop Pakke med 12
10537860 1 L No Stopper Hver
11931516 500 mL Ingen prop Pakke med 6
10535200 6 L Prop Hver
11921516 1 L Prop Pakke med 6
11941516 125 mL Ingen prop Pakke med 12
12044777 2000 mL Prop Hver
11951516 250 mL Prop Pakke med 12
10470160 4 L Prop Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12623072 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 498010
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af PYREX™ for holdbarhed. Erlenmeyer-stil, robust bearbejdet topfinish og smal mund.
Brug disse kolber til en række forskellige formål. PYREX™ Smal hals Heavy-Duty Erlenmeyer-kolber er designet til længere levetid og øget brugersikkerhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Topstil: Forstærket værktøj
Diameter (engelsk) Ydre 1,22 tommer.
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas
Graduation Range 5 til 10 ml
Gradueringer 5 mL
Højde (engelsk) 1,96 tommer.
Højde (metrisk) 5 cm
Inkluderer Ingen prop
Hals stil Smal Mund
nr. pr. sag 12/Cs.
nr. pr. pakke 12/Pk.
Skriveflade Stor emaljemærkning
Engangs Genanvendelig
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) Udvendig 31 mm
Lukkestørrelse 0