Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Smal mund Heavy-Duty glas Erlenmeyer kolbe
Artikelnummer. 12044777
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
4 L
6 L
Inkluderer:
Ingen prop
No Stopper
Prop
Unit Size:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Unit Size
12044777 2000 mL Prop Hver
12580056 25 mL Ingen prop Pakke med 12
12623072 10 mL Ingen prop Pakke med 12
12599995 50 mL Ingen prop Pakke med 12
10537860 1 L No Stopper Hver
11931516 500 mL Ingen prop Pakke med 6
10535200 6 L Prop Hver
11921516 1 L Prop Pakke med 6
11941516 125 mL Ingen prop Pakke med 12
11951516 250 mL Prop Pakke med 12
10470160 4 L Prop Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 12044777 Supplier Corning™ Supplier No. 49802L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.25 DKK
    328.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 55.13 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Konstrueret af PYREX™ for holdbarhed. Erlenmeyer-stil, robust bearbejdet topfinish og smal mund.
Brug disse kolber til en række forskellige formål. PYREX™ Smal hals Heavy-Duty Erlenmeyer-kolber er designet til længere levetid og øget brugersikkerhed.
Specifications
Lukningsmateriale Gummi
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 268 mm
Inkluderer Prop
Form Konisk
Skriveflade Ja
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 160 mm
Lukkestørrelse 41