Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Smal mund Heavy-Duty glas Erlenmeyer kolbe
Artikelnummer. 11941516
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
4 L
6 L
Inkluderer:
Ingen prop
No Stopper
Prop
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11941516 125 mL Ingen prop Pakke med 12
12580056 25 mL Ingen prop Pakke med 12
12623072 10 mL Ingen prop Pakke med 12
12599995 50 mL Ingen prop Pakke med 12
10537860 1 L No Stopper Hver
11931516 500 mL Ingen prop Pakke med 6
10535200 6 L Prop Hver
11921516 1 L Prop Pakke med 6
12044777 2000 mL Prop Hver
11951516 250 mL Prop Pakke med 12
10470160 4 L Prop Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11941516 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4980125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.75 DKK
    940.77 DKK / Pakke med 12
    Spare 229.98 DKK
    19% Slukket
Alle Werbeaktionen anzeigen
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Konstrueret af PYREX™ for holdbarhed. Erlenmeyer-stil, robust bearbejdet topfinish og smal mund.
Brug disse kolber til en række forskellige formål. PYREX™ Smal hals Heavy-Duty Erlenmeyer-kolber er designet til længere levetid og øget brugersikkerhed.
Spezifikation
Lukningsmateriale Gummi
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 114 mm
Inkluderer Ingen prop
Hals stil Smal Mund
nr. pr. sag 48/Cs.
nr. pr. pakke 12/Pk.
Form Konisk
Skriveflade Ja
Uddannet Ja
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) Udvendig 67 mm
Lukkestørrelse 5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.