Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Smal mund Heavy-Duty glas Erlenmeyer kolbe
Beskrivelse
Konstrueret af PYREX™ for holdbarhed. Erlenmeyer-stil, robust bearbejdet topfinish og smal mund.
Brug disse kolber til en række forskellige formål. PYREX™ Smal hals Heavy-Duty Erlenmeyer-kolber er designet til længere levetid og øget brugersikkerhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Topstil: Forstærket værktøj |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3,97 tommer. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Graduation Range | 100 til 500 ml |
| Gradueringer | 50 mL |
| Højde (engelsk) | 6,9 tommer. |
| Højde (metrisk) | 17.6 cm |
| Inkluderer | Ingen prop |
| Hals stil | Smal Mund |
| Vis mere |