Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Smal mund Heavy-Duty glas Erlenmeyer kolbe
Artikelnummer. 11921516
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
4 L
6 L
Inkluderer:
Ingen prop
No Stopper
Prop
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
11921516 1 L Prop Pakke med 6
12580056 25 mL Ingen prop Pakke med 12
12623072 10 mL Ingen prop Pakke med 12
12599995 50 mL Ingen prop Pakke med 12
10537860 1 L No Stopper Hver
11931516 500 mL Ingen prop Pakke med 6
10535200 6 L Prop Hver
11941516 125 mL Ingen prop Pakke med 12
12044777 2000 mL Prop Hver
11951516 250 mL Prop Pakke med 12
10470160 4 L Prop Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11921516 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 49801L
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Konstrueret af PYREX™ for holdbarhed. Erlenmeyer-stil, robust bearbejdet topfinish og smal mund.
Brug disse kolber til en række forskellige formål. PYREX™ Smal hals Heavy-Duty Erlenmeyer-kolber er designet til længere levetid og øget brugersikkerhed.
Tekniske data
Lukningsmateriale Gummi
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 216 mm
Inkluderer Prop
Hals stil Smal Mund
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 6/Pk.
Form Konisk
Skriveflade Ja
Uddannet Ja
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) Udvendig 129 mm
Lukkestørrelse 9