Få mere at vide
Pyrex™ ETFE hælderinge
Trådstørrelse (metrisk):
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Undgå dryp under hældning. Pyrex™ ETFE hælderinge fungerer godt med højtemperaturapplikationer.
- Til brug med 1516, 1517, 1518, 1519 og 1520 serie flasker
- Ideel til applikationer, der involverer høje temperaturer
- Rød farvet ethylen-tetrafluorethylen hældering
- Tåler varmluftsterilisering op til 180 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | ETFE |
| Mængde | 10/PK. |
| Sterilitet | Tørvarme steriliseret |
| Trådstørrelse (metrisk) | 32 mm |
| Til brug med (udstyr) | Media-lab 1516, 1517, 1518, 1519 og 1520 serien flasker |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |