Få mere at vide
Pyrex™ ETFE hælderinge
Artikelnummer. 11398044
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11398044 32 mm Pakke med 10
10496830 45 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398044 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 4536/32D
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Undgå dryp under hældning. Pyrex™ ETFE hælderinge fungerer godt med højtemperaturapplikationer.
  • Til brug med 1516, 1517, 1518, 1519 og 1520 serie flasker
  • Ideel til applikationer, der involverer høje temperaturer
  • Rød farvet ethylen-tetrafluorethylen hældering
  • Tåler varmluftsterilisering op til 180 °C
Tekniske data
Farve Rød
Materiale ETFE
Mængde 10/PK.
Sterilitet Tørvarme steriliseret
Trådstørrelse (metrisk) 32 mm
Til brug med (udstyr) Media-lab 1516, 1517, 1518, 1519 og 1520 serien flasker
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres