Få mere at vide
Pyrex™ ETFE hælderinge
Artikelnummer. 10496830
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10496830 45 mm Pakke med 10
11398044 32 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10496830 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 4536/45D
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Undgå dryp under hældning. Pyrex™ ETFE hælderinge fungerer godt med højtemperaturapplikationer.
  • Til brug med 1516, 1517, 1518, 1519 og 1520 serie flasker
  • Ideel til applikationer, der involverer høje temperaturer
  • Rød farvet ethylen-tetrafluorethylen hældering
  • Tåler varmluftsterilisering op til 180 °C
Tekniske data
Farve Rød
Materiale ETFE
Mængde 10/PK.
Sterilitet Tørvarme steriliseret
Trådstørrelse (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Media-lab 1516, 1517, 1518, 1519 og 1520 serien flasker
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres