Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret tragt i glas med PTFE-nøgle
Artikelnummer. 13431869
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13431869 100 ml Hver
12905131 250 ml Hver
12915131 500 ml Hver
12995121 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13431869 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 443540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00 DKK
    773.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 121.52 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 19-03-2027
Til brug når væsker skal tilsættes systemer under vakuum.
  • Overholder ISO 4800, Type 4
  • Med udskiftelig PTFE nøgle for fedtfri ydeevne
  • Dobbelt gradueret skala, der viser volumen af væske indeholdt/afgivet
  • Stilk indvendig kegle for nem montering Quickfit™ forsamlinger
  • Gradueringer i hvid emalje
  • Leveres med hul glasprop
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Gradueringer 10mL
Produkttype Trykudlignende rør