Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret tragt i glas med PTFE-nøgle
Artikelnummer. 12915131
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12915131
Brand: Pyrex 443554
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug når væsker skal tilsættes systemer under vakuum.
  • Overholder ISO 4800, Type 4
  • Med udskiftelig PTFE nøgle for fedtfri ydeevne
  • Dobbelt gradueret skala, der viser volumen af væske indeholdt/afgivet
  • Stilk indvendig kegle for nem montering Quickfit™ forsamlinger
  • Gradueringer i hvid emalje
  • Leveres med hul glasprop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Produkttype Trykudlignende tragt