Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangs glasrør med rund bund
Artikelnummer. 10682424 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Længde (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10682424 10 ml 100 mm Pakke med 1000
13073073 19 ml 125 mm Pakke med 250
10212563 19 ml 125 mm Pakke med 1000
13023073 4 ml 75 mm Pakke med 250
10672234 4 ml 75 mm Pakke med 1000
13043073 10 ml 100 mm Pakke med 250
10672424 6 ml 75 mm Pakke med 1000
13033073 6 ml 75 mm Pakke med 250
13053073 11 ml 85 mm Pakke med 250
10692424 11 ml 85 mm Pakke med 1000
12079257 36 ml 150 mm Pakke med 250
10692614 36 ml 150 mm Pakke med 500
13083073 23 ml 150 mm Pakke med 250
10018522 23 ml 150 mm Pakke med 1000
10008522 15 ml 100 mm Pakke med 1000
13063073 15 ml 100 mm Pakke med 250
11992288 28,5 ml 150 mm Pakke med 250
10735763 28,5 ml 150 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10682424 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 9944513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 DKK
    611.05 DKK / Pakke med 1000
    Spare 43.95 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer. Corning™ PYREX™ Engangsglasrør med rund bund er designet til både vævskultur og generelt bakteriologisk arbejde.
Disse engangskulturrør er pakket for din bekvemmelighed i pakker, der er nemme at åbne, og som er nemme at bruge. De tre små størrelser kommer i et dispenser-arrangement, og de større størrelser er bulk-pakket. Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra soda-kalkglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Til vævskulturarbejde og generel bakteriologisk brug
Etikettype Ingen
Emballage Bulk
Kantet Nej
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttype Reagensglas til dyrkning