Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer. Corning™ PYREX™ Engangsglasrør med rund bund er designet til både vævskultur og generelt bakteriologisk arbejde.
Disse engangskulturrør er pakket for din bekvemmelighed i pakker, der er nemme at åbne, og som er nemme at bruge. De tre små størrelser kommer i et dispenser-arrangement, og de større størrelser er bulk-pakket. Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra soda-kalkglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Glas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Til vævskulturarbejde og generel bakteriologisk brug |
| Etikettype | Ingen |
| Emballage | Bulk |
| Kantet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Vis mere |