Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangs glasrør med rund bund
Artikelnummer. 10008522 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Længde (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 10008522
Brand: Corning™ 9944516
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer. Corning™ PYREX™ Engangsglasrør med rund bund er designet til både vævskultur og generelt bakteriologisk arbejde.
Disse engangskulturrør er pakket for din bekvemmelighed i pakker, der er nemme at åbne, og som er nemme at bruge. De tre små størrelser kommer i et dispenser-arrangement, og de større størrelser er bulk-pakket. Fremstillet af borosilikatglas for at reducere pH-ændringer og forurenende stoffer, der potentielt udvaskes fra soda-kalkglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Til vævskulturarbejde og generel bakteriologisk brug
Etikettype Ingen
Emballage Bulk
Kantet Nej
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Reagensglas til dyrkning