Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangs individuelt indpakkede serologiske glaspipetter, sterile
Shop alle Corning produkterDescription
Disse pipetter, kalibreret 'To Deliver' med blow-out, har lange, slanke, tilspidsede spidser for at få pipettering til at gå hurtigere og nemmere. Alle pipetter har negative graderinger og ildpolerede spidser for gratfri, jævn strømningshastighed. Let-åbne Steri-ViewTM indpakninger (en side papir, en side plast) har farvekodede størrelser trykt direkte på papiret for nem identifikation efter størrelse. Farver stemmer overens med ISO standarder. Reference: ASTM E-714.
Pipetter ikke gennem munden. Vi foreslår at bruge en mekanisk pipettering.
Order Info
Individuelt pakket i let åbning Steri-View™ indpakning eller multipakket i plastikposer.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ASTM E714 |
| Materiale | Glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Negative gradueringer | 1 mL |
| Tip stil | Rund |
| Volumen (engelsk) | 0,16 oz. |
| Farve | Blå |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Type | Serologisk pipette |
| Show More |