Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangs individuelt indpakkede serologiske glaspipetter, sterile
Artikelnummer. 10776133 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Negative gradueringer:
0.2 mL
1 mL
2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
Pakke med 180
Pakke med 600
Pakke med 720
Pakke med 800
Artikelnummer. 10776133
Brand: Corning™ 70772N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til at levere (TD) med udblæsning. Corning™ Pyrex™ Engangs individuelt indpakkede serologiske glaspipetter tilbyder lange, slanke, tilspidsede spidser for at få pipettering til at gå hurtigere og lettere.
Disse pipetter, kalibreret 'To Deliver' med blow-out, har lange, slanke, tilspidsede spidser for at få pipettering til at gå hurtigere og nemmere. Alle pipetter har negative graderinger og ildpolerede spidser for gratfri, jævn strømningshastighed. Let-åbne Steri-ViewTM indpakninger (en side papir, en side plast) har farvekodede størrelser trykt direkte på papiret for nem identifikation efter størrelse. Farver stemmer overens med ISO standarder. Reference: ASTM E-714.
Pipetter ikke gennem munden. Vi foreslår at bruge en mekanisk pipettering.
Ordreinfo
Individuelt pakket i let åbning Steri-View™ indpakning eller multipakket i plastikposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E714
Materiale Glas
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Negative gradueringer 0.2 mL
Tip stil Rund
Volumen (engelsk) 0,06 oz.
Farve Grøn
Volumen (metrisk) 2 mL
Type Serologisk pipette