Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Serologiske engangspipetter af glas, sterile
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Pakket for at give nem adgang til flere pipetter ad gangen uden at forurene hele kabinettet. Corning™ Pyrex™ Serologiske engangspipetter af glas tilbyder lange, slanke, tilspidsede spidser for at få pipettering til at gå hurtigere og nemmere.
Disse pipetter, der er designet til brugere med større volumer, er kalibreret 'To Deliver' med blow-out og er pakket for at tillade let adgang til flere pipetter ad gangen uden at forurene hele kabinettet. Ligner Cat. nr. 7077, undtagen multipakket i plastikposer. Ny ISO farvekodning er trykt direkte på afrivningsstrimlen for nem identifikation efter størrelse. Reference: ASTM E-714.
Pipetter ikke gennem munden. Vi foreslår at bruge en mekanisk pipettering.
Ordreinfo
Multipakket i plastikposer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM E714 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Negative gradueringer | 2 mL |
| Tip stil | Rund |
| Volumen (engelsk) | 0,33 oz. |
| Farve | Orange |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Vis mere |