Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Serologiske engangspipetter af glas i flip-top beholderpakke, sterile, tilstoppede
Artikelnummer. p-3207923 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Pakke med 500
Artikelnummer. 10048662
Brand: Corning™ 7078D5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangspipetter er kalibreret til at levere med udblæsning. Pakket i flip-top-beholder for at holde pipetterne i stativ.
Disse pipetter er kalibreret 'To Deliver' med blow-out. De er pakket i en flip-top beholder for at holde pipetterne i rack. Disse pipettebeholdere kommer forseglet i polyethylenposer for sterilitet. ISO farvekodning er trykt direkte på afrivningsstrimlen for nem identifikation efter størrelse. Reference: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance ASTM E714
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Negative gradueringer 1 mL
Tip stil Rund
Farve Blå
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Type Serologisk pipette