Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Serologiske engangspipetter af glas i flip-top beholderpakke, sterile, tilstoppede
Artikelnummer. 10662234 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10662234 10 mL Pakke med 400
10048662 5 mL Pakke med 400
10652234 1 mL Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10662234 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 7078D10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangspipetter er kalibreret til at levere med udblæsning. Pakket i flip-top-beholder for at holde pipetterne i stativ.
Disse pipetter er kalibreret 'To Deliver' med blow-out. De er pakket i en flip-top beholder for at holde pipetterne i rack. Disse pipettebeholdere kommer forseglet i polyethylenposer for sterilitet. ISO farvekodning er trykt direkte på afrivningsstrimlen for nem identifikation efter størrelse. Reference: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance ASTM E714
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Negative gradueringer 2 mL
Tip stil Rund
Volumen (engelsk) 0,33 oz.
Farve Orange
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Type Serologisk pipette