Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Serologiske engangspipetter af glas i flip-top beholderpakke, sterile, tilstoppede
Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Pakke med 500
Beskrivelse
Disse pipetter er kalibreret 'To Deliver' med blow-out. De er pakket i en flip-top beholder for at holde pipetterne i rack. Disse pipettebeholdere kommer forseglet i polyethylenposer for sterilitet. ISO farvekodning er trykt direkte på afrivningsstrimlen for nem identifikation efter størrelse. Reference: ASTM E-714.
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Ja |
| Kalibreret | Ja |
| Certificeringer/compliance | ASTM E714 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.01 mL |
| Længde (engelsk) | 10,7 tommer |
| Negative gradueringer | 0.2 mL |
| Tip stil | Rund |
| Vis mere |