Få mere at vide
Pyrex™ Dessicator plader
Artikelnummer. p-8338042 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Pladestørrelse: 200mm
Pladestørrelse: 150 mm
Pakningsstørrelse:
100ml
Hver
Artikelnummer. 11955879
Brand: Pyrex 1597/04D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Pyrex vakuum og ikke-vakuum ekssikkatorer
  • Til brug med Pyrex vakuum og ikke-vakuum ekssikkatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Eksikkatorplade
Oversigt Pladestørrelse: 200mm
Materiale Metal
Til brug med (udstyr) Vakuum og ikke-vakuum ekssikkatorer