Få mere at vide
Pyrex™ Dessicator plader
Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Pladestørrelse: 200mm
Pladestørrelse: 150 mm
Pakningsstørrelse:
100ml
Hver
Beskrivelse
Til brug med Pyrex vakuum og ikke-vakuum ekssikkatorer
- Til brug med Pyrex vakuum og ikke-vakuum ekssikkatorer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pladestørrelse: 150 mm |
| Materiale | Metal |
| Til brug med (udstyr) | Pyrex vacuum and non-vacuum desiccator |