Få mere at vide
Pyrex™ Eksikkator Stophane
Artikelnummer. 11975899
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vakuum ekssikkatorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11975899 Vakuum ekssikkatorer Hver
1 options
Artikelnummer. 11975899 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1612/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 DKK
    680.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 164.03 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Til brug med Pyrex™ vakuumekssikkatorer
  • Med Rotaflo™ stophane til vakuumtæt forsegling
  • Indeholder en PTFE-nøgle og en 24/29 slebet glaskegle, der passer til ekssikkatorlågene
Tekniske data
Produkttype Eksikkator Stophane
Til brug med (udstyr) Vakuum ekssikkatorer