Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret droppetragt med glasnøgle
Artikelnummer. 12433481
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12433481 50 ml Hver
11333684 1000 ml Hver
11313684 250 ml Hver
11323684 500 ml Hver
11303684 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12433481 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3590/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 DKK
    927.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 147.45 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Bruges til at overføre væsker.
  • Overholder ISO 4800 type 4
  • Fremstillet af Pyrex borosilikatglas
  • Dobbelt gradueret skala, der viser omtrentlig volumen indeholdt/dispenseret
  • Gradueringer i hvid emalje
  • Med udskiftelig glasnøgle
  • Leveres med glasprop
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Gradueringer 1mL
Produkttype Dropper tragt