Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret droppetragt med glasnøgle
Artikelnummer. 11313684
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11313684
Brand: Pyrex 3590/04
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at overføre væsker.
  • Overholder ISO 4800 type 4
  • Fremstillet af Pyrex borosilikatglas
  • Dobbelt gradueret skala, der viser omtrentlig volumen indeholdt/dispenseret
  • Gradueringer i hvid emalje
  • Med udskiftelig glasnøgle
  • Leveres med glasprop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Inkluderer Glasprop og nøgle
Gradueringer 5mL
Produkttype Dropper tragt