Få mere at vide
Pyrex™ Cylindrisk tragt med semi-mikro sintret glasskive
Artikelnummer. 10737465
Skift visning
Porøsitet:
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Porøsitet unitSize
10737465 3 Hver
1 options
Artikelnummer. 10737465 Leverandør Quickfit Leverandørnr. SF4T31
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til filtrering af semi-mikro-mængder af materiale
  • Monteret med borosilikatglas sintret skive
  • Velegnet til brug med Quickfit™ MD række af modtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse 14/23
Til brug med (applikation) Quickfit™ MD: række af modtagere
Diameter (metrisk) skive 10mm
Inkluderer Skive af sintret glas
Porøsitet 3
Produkttype Semi-mikro filtertragt