Få mere at vide
Pyrex™ Mikrofiltertragt med sintret skive
Artikelnummer. 10600691
Porøsitet:
1
2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 10600691
Brand: Pyrex 3780/02M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til filtrering i lille skala
  • Med 15 mm diameter sintret skive
  • Ideel til filtrering af små mængder materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Diameter (metrisk) stilk 8mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 135 mm
Til brug med (applikation) Til filtrering af små mængder materiale
Diameter (metrisk) skive 15mm
Inkluderer Skive af sintret glas
Længde (metrisk) stilk 40mm
Porøsitet 1
Produkttype Mikrofiltertragt