Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Engangskulturrør med rundbundet gevind med hvid markeringsplet, uden hætter
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11,5 ml
15,5 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
Trådstørrelse:
13-415
15-415
18-415
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Beskrivelse
Designet til både vævskultur og generelt bakteriologisk arbejde. Rør er lavet af borosilikatglas og sælges uden hætter.
For kasketter, se kat. nr. 99999.
Tekniske data
Tekniske data
| Design Type | Gevind |
| Kapacitet (metrisk) | 11,5 ml |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med | Til vævskulturarbejde og generel bakteriologisk brug |
| Etikettype | Hvid Markeringsplet |
| Emballage | Bulk |
| Trådstørrelse | 15-415 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |