Få mere at vide
PYREX™ Kulturflaskelukning
Artikelnummer. p-8376018
Lukningsmateriale:
Aluminium
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12524917
Brand: Pyrex 4540/38P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 1135 dyrkningskolber, 1138/10 Fernbach-kolber og 1141 blærede kolber.
  • To typer lukning - Anodiseret aluminium - To-positions polypropylen
  • Velegnet til autoklavering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
nr. pr. pakke 10