Få mere at vide
PYREX™ Kulturflaskelukning
Artikelnummer. 12687266
Skift visning
Lukningsmateriale:
Aluminium
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsmateriale Pakningsstørrelse
12687266 Aluminium Pakke med 10
12524917 Polypropylen Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12687266 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 4550/38M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.00 DKK
    982.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 151.35 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Til brug med 1135 dyrkningskolber, 1138/10 Fernbach-kolber og 1141 blærede kolber.
  • To typer lukning - Anodiseret aluminium - To-positions polypropylen
  • Velegnet til autoklavering
Tekniske data
Lukningsmateriale Aluminium
nr. pr. pakke 10