Få mere at vide
PYREX™ Kulturflaskelukning
Artikelnummer. 12524917
Skift visning
Lukningsmateriale:
Aluminium
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsmateriale unitSize
12524917 Polypropylen Pakke med 10
12687266 Aluminium Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12524917 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 4540/38P
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 1135 dyrkningskolber, 1138/10 Fernbach-kolber og 1141 blærede kolber.
  • To typer lukning - Anodiseret aluminium - To-positions polypropylen
  • Velegnet til autoklavering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
nr. pr. pakke 10