Få mere at vide
Pyrex ™kragemodtager
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for overlegen synlighed og kemisk resistens. Pyrex™ Crow Recievers giver et robust og pålideligt valg til opsamling af destillat i olie- og tjæretest.
- Graderinger i hvid emalje for synlighed mod mørke farver
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Klasse B
- Overholder BS 658
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Rund |
| Skala farve | Hvid |
| Form | Konisk |
| Certificeringer/compliance | BS 658 |
| Klasse | B |
| Højde (engelsk) | 9,84 tommer. |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Tolerancemetrik | ±5 ml |
| Type | Uddannet kragemodtager |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vis mere |