Få mere at vide
Pyrex™ Konisk glastragt med PTFE-nøgle
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Fællesnummer:
14/23
19/26
24/29
29/32
Oversigt:
Stophaneboring: 2,5 mm
Stophaneboring: 2mm
Stophaneboring: 4mm
Stophaneboring: 6mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Overholder ISO 4800 Type 1
- Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas
- Med udskiftelig PTFE nøgle
- Leveres med både polyethylen- og glaspropper
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 4800 |
| Oversigt | Stophaneboring: 4mm |
| Fællesnummer | 29/32 |
| Produkttype | Skilletragt |