Få mere at vide
Pyrex™ Konisk glastragt med PTFE-nøgle
Artikelnummer. 12423461
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Fællesnummer:
14/23
19/26
24/29
29/32
Oversigt:
Stophaneboring: 2,5 mm
Stophaneboring: 2mm
Stophaneboring: 4mm
Stophaneboring: 6mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12423461
Brand: Pyrex 2190/01M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas. Pyrex™ Konisk glastragt med udskiftelig PTFE stophane. Overholder ISO 4800 Type 1 standarder.
    • Overholder ISO 4800 Type 1
    • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas
    • Med udskiftelig PTFE nøgle
    • Leveres med både polyethylen- og glaspropper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Oversigt Stophaneboring: 2mm
Inkluderer Glasprop, slebet Glasnøgle
Fællesnummer 14/23
Produkttype Skilletragt