Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Kloningscylindre
Artikelnummer. 12700668 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
10 mm
Højde (metrisk):
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12700668 6 mm 8 mm Pakke med 125
11987595 8 mm 8 mm Pakke med 125
11997595 10 mm 10 mm Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12700668 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 31666
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 DKK
    588.96 DKK / Pakke med 125
    Spare 46.04 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Opret identiske celler ved at omgive en enkelt celle eller gruppe af celler
Klon en enkelt celle eller gruppe af celler ved at omgive dem med denne glascylinder. Dyp enden af cylinderen i et sterilt silikonefedt, før det presses til bunden af en kulturkolbe for at skabe en isoleret brønd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) 6 mm
Højde (metrisk) 8 mm
Sterilitet Ikke steril
Diameter (engelsk) 0,23 tommer
Produkttype Kloningscylinder
Højde (engelsk) 0,31 tommer.