Få mere at vide
Pyrex™ Klasse A arbejdscertificeret glascylinder med polyethylenprop
Artikelnummer. p-7116181
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15707957
Brand: Pyrex 3212/12WC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas med sekskantet glas.
  • Overholder ISO 4788
  • Kalibreret til klasse A tolerancer
  • Individuelt testet og forsynet med certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt ved 5 punkter på skalaen
  • Overensstemmelse H certificeret
  • Trykt med individuelt serienummer for batchcertificering
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex borosilikatglas med sekskantet glas
  • Graderinger i hvid emalje for forbedret synlighed med mørkefarvede løsninger
  • Leveres med polyethylenprop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Type Gradueret cylinder
Materiale Glas
Certificeringer/compliance ISO 4788
Klasse EN
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Højde (metrisk) 367 mm
Inkluderer Polyethylen prop
Stopper nummer 29/32
Stopmateriale Polyethylen