Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Klasse A arbejdscertificeret glascylinder med polyethylenprop
Artikelnummer. 15787947
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15787947 100 mL Pakke med 2
15707957 250 mL Pakke med 2
15727947 10 mL Pakke med 2
15727957 500 mL Pakke med 2
15747947 25 mL Pakke med 2
15747957 1000 mL Pakke med 2
15767947 50 mL Pakke med 2
15767957 2000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15787947 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 3212/10WC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 DKK
    1036.58 DKK / Pakke med 2
    Spare 163.42 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas med sekskantet glas.
  • Overholder ISO 4788
  • Kalibreret til klasse A tolerancer
  • Individuelt testet og forsynet med certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt ved 5 punkter på skalaen
  • Overensstemmelse H certificeret
  • Trykt med individuelt serienummer for batchcertificering
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex borosilikatglas med sekskantet glas
  • Graderinger i hvid emalje for forbedret synlighed med mørkefarvede løsninger
  • Leveres med polyethylenprop
Tekniske data
Materiale Glas
Certificeringer/compliance ISO 4788
Klasse Klasse A
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Højde (metrisk) 291 mm
Inkluderer Polyethylen prop
Stopper nummer 24/29
Stopmateriale Polyethylen
Base Type Sekskantet
Produkttype Gradueret cylinder