Få mere at vide
Pyrex™ Klasse A arbejdscertificeret glascylinder med polyethylenprop
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Overholder ISO 4788
- Kalibreret til klasse A tolerancer
- Individuelt testet og forsynet med certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt ved 5 punkter på skalaen
- Overensstemmelse H certificeret
- Trykt med individuelt serienummer for batchcertificering
- Fremstillet af kemisk resistent Pyrex borosilikatglas med sekskantet glas
- Graderinger i hvid emalje for forbedret synlighed med mørkefarvede løsninger
- Leveres med polyethylenprop
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Type | Gradueret cylinder |
| Materiale | Glas |
| Certificeringer/compliance | ISO 4788 |
| Klasse | EN |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Højde (metrisk) | 226 mm |
| Inkluderer | Polyethylen prop |
| Stopper nummer | 19/26 |
| Stopmateriale | Polyethylen |