Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Klasse A arbejdscertificeret glascylinder med polyethylenprop
Beskrivelse
- Overholder ISO 4788
- Kalibreret til klasse A tolerancer
- Individuelt testet og forsynet med certifikat, der viser nøjagtigt volumen indeholdt ved 5 punkter på skalaen
- Overensstemmelse H certificeret
- Trykt med individuelt serienummer for batchcertificering
- Fremstillet af kemisk resistent Pyrex borosilikatglas med sekskantet glas
- Graderinger i hvid emalje for forbedret synlighed med mørkefarvede løsninger
- Leveres med polyethylenprop
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Certificeringer/compliance | ISO 4788 |
| Klasse | Klasse A |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Højde (metrisk) | 193 mm |
| Inkluderer | Polyethylen prop |
| Stopper nummer | 14/23 |
| Stopmateriale | Polyethylen |
| Base Type | Sekskantet |
| Produkttype | Gradueret cylinder |