Få mere at vide
Pyrex™ Klasse A glascylinder med polyethylenprop
Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas.
Brand:  Pyrex 3212/18
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15757957
  • 1630.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Overholder ISO 4788
  • Trykt med en batchkode til batchcertifikat, der kan downloades
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex borosilikatglas
  • Graderinger i hvid emalje for forbedret synlighed med mørkefarvede løsninger
  • Leveres med polyethylenprop
  • Robust sekskantet glasfod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Sekskantet
Glas
EN
545 mm
45/40
Gradueret cylinder
ISO 4788
2000 mL
Polyethylen prop
Polyethylen
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Klasse A glascylinder med polyethylenprop > Kapacitet: 2000mL; Graderinger: 20 ml