Få mere at vide
Pyrex™ Klasse A glascylinder med polyethylenprop
Beskrivelse
- Overholder ISO 4788
- Trykt med en batchkode til batchcertifikat, der kan downloades
- Fremstillet af kemisk resistent Pyrex borosilikatglas
- Graderinger i hvid emalje for forbedret synlighed med mørkefarvede løsninger
- Leveres med polyethylenprop
- Robust sekskantet glasfod
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Certificeringer/compliance | ISO 4788 |
| Klasse | Klasse A |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Højde (metrisk) | 193 mm |
| Inkluderer | Polyethylen prop |
| Stopper nummer | 14/23 |
| Stopmateriale | Polyethylen |
| Base Type | Sekskantet |
| Produkttype | Gradueret cylinder |