Få mere at vide
Pyrex™ Centrifugerør med konisk bund
Beskrivelse
- Fremstillet af kemisk inert Pyrex™ glas for kontamineringsfri ydeevne
- Konisk form med kant
- Kan centrifugeres op til 3.000 RCF-værdier
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. pakke | 40 |
| Længde (metrisk) | 110 mm |
| Bund form | Konisk |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Uddannet | Nej |
| Maks. RCF | 3000 x g |