Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, bredhalsede, runde medieflasker
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3500 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Flasker leveres uden låg eller hældering
- Skrå skuldre for jævn hældehandling
- Hvide gradueringer og markeringsplet
- Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
- Overholder ISO 4796
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 5,1 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,4'' |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 10 Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Certificeringer/compliance | ISO 4796 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |